Ammoniumchlorid 99.6% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
423280010
423285000
423280050
423285000
ACRO423280010EA
70.6
EUR
ACRO423280010
LACH423285000
ACRO423280050
ACRO423285000
Ammoniumchlorid 99.6% ACS
Ammoniumchlorid
Formel:
NH₄Cl Schmelzpunkt: 340 °C (Subl.) Dichte: 1,5256 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011420 CAS-Nummer: 12125-02-9 EINECS: 235-186-4 Merck Index: 13,00510 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder and/or chunks |
Titration Argentimetric | ≥99.5 % |
Residue after ignition | ≤0.01 % |
pH | 4.5 to 5.5 (5 % at 25.0°C) |
Phosphate (PO4) | ≤2 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤0.002 % |
Calcium (Ca) | ≤0.001 % |
Iron (Fe) | ≤2 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤5 ppm |
Heavy metals (ICP-OES) | ≤5 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % |