Ammoniumchlorid 99+%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
123340010
123340250
123340050
123340251
ACRO123340010EA
51.9
EUR
ACRO123340010
ACRO123340250
ACRO123340050
ACRO123340251
Ammoniumchlorid 99+%, rein
Ammoniumchlorid
Formel:
NH₄Cl Schmelzpunkt: 340 °C (Subl.) Dichte: 1,5256 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011420 CAS-Nummer: 12125-02-9 EINECS: 235-186-4 Merck Index: 13,00510 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder and/or chunks |
Titration Argentometric | ≥99.0 % |
Water | ≤0.1 % (K.F.) |
Sulfated ash | ≤0.3 % |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Insoluble matter | ≤0.02 % |