Triphenylphosphin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
93092-250G 93092-1KG
SIAL93092-250GEA 94.1 EUR
SIAL93092-250G SIAL93092-1KG
Triphenylphosphin, Sigma-Aldrich®
Triphenylphosphin
Formel: C₁₈H₁₅P
Siedepunkt: 377 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 79 °C
Dichte: 1,194 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 180 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003043
CAS-Nummer: 603-35-0
EINECS: 210-036-0
Merck Index: 12,09873