Benzethoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Hyamine® 1622, N-Benzyl-N,N-dimethyl-2-(2-(4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy)ethoxy)ethanaminium chloride
53751-250G
53751-50G
SIAL53751-250GEA
487
EUR
SIAL53751-250G
SIAL53751-50G
Benzethoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Benzethoniumchlorid
Formel:
C₂₇H₄₂ClNO₂ Schmelzpunkt: 164…166 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011742 CAS-Nummer: 121-54-0 EINECS: 204-479-9 UN-Nummer: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,01074 |