Tetrabutylammoniumhydrogensulfat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Tetrabutylammonium bisulphate, Tetrabutylammonium hydrogensulphate
M-Clarity™ quality level = MQ100
155837-100G 155837-1KG 155837-25G
SIAL155837-100GEA 109 EUR
SIAL155837-100G SIAL155837-1KG SIAL155837-25G
Tetrabutylammoniumhydrogensulfat, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammoniumhydrogensulfat
Formel: (C₄H₉)₄NHSO₄
Schmelzpunkt: 169…172 °C
Dichte: 1.01 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00011637
CAS-Nummer: 32503-27-8
EINECS: 251-068-5