Tetrabutylammoniumhydrogensulfat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Tetrabutylammonium bisulphate, Tetrabutylammonium hydrogensulphate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18858.0100 8.18858.0500 8.18858.9010
8.18858.0100EA 57.8 EUR
8.18858.0100 8.18858.0500 8.18858.9010
Tetrabutylammoniumhydrogensulfat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammoniumhydrogensulfat
Formel: (C₄H₉)₄NHSO₄
Molekulargewicht: 339.54 g/mol
Schmelzpunkt: 169…172 °C
Dichte: 1.01 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00011637
CAS-Nummer: 32503-27-8
EINECS: 251-068-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 168 - 174 °C
Molar Mass 339.54 g/mol
Bulk Density 650 kg/m3
pH 1 - 2 (100 g/l, H2O, 20 °C)