Tetrabutylammoniumnitrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
359173-10G 359173-2G
SIAL359173-10GEA 101 EUR
SIAL359173-10G SIAL359173-2G
Tetrabutylammoniumnitrat, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammoniumnitrat
Formel: C₁₆H₃₆N₂O₃
Schmelzpunkt: 116…120 °C
MDL Number: MFCD00043202
CAS-Nummer: 1941-27-1
EINECS: 217-726-0
UN-Nummer: 1479
ADR: 5.1,III