Tetrabutylammoniumnitrat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
420130250 420130050 420131000
ACRO420130250EA 108 EUR
ACRO420130250 ACRO420130050 ACRO420131000
Tetrabutylammoniumnitrat 98%
Tetrabutylammoniumnitrat
Formel: C₁₆H₃₆N₂O₃
Schmelzpunkt: 116…120 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00043202
CAS-Nummer: 1941-27-1
EINECS: 217-726-0
UN-Nummer: 1479
ADR: 5.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %
HPLC ≥88 %