Acetylthiocholiniodid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
(2-Mercaptoethyl)trimethylammonium iodide acetate, 2-(Acetylthio)-N,N,N-trimethylethan-1-aminium iodide, S-Acetylthiocholine iodide
M-Clarity™ quality level = MQ100
A5751-1G
A5751-250MG
A5751-5G
SIALA5751-1GEA
53.3
EUR
SIALA5751-1G
SIALA5751-250MG
SIALA5751-5G
Acetylthiocholiniodid, Sigma-Aldrich®
Acetylthiocholiniodid
Formel:
H₃CC(S)O(CH₂)₂N(CH₃)₃I Schmelzpunkt: 204 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00011819 CAS-Nummer: 1866-15-5 EINECS: 217-474-1 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |