Butyrylthiocholiniodid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: S-n-Butyrylthiocholine iodide, (2-Butyrylthioethyl)trimethylammonium iodide, 2-(Butyrylthio)-N,N,N-trimethylethan-1-aminium iodide, (Propylcarbonylthioethyl)trimethylammonium iodide, (2-(Butyrylthio)ethyl)trimethylammonium iodide
B3253-25G B3253-5G
SIALB3253-25GEA 147 EUR
SIALB3253-25G SIALB3253-5G
Butyrylthiocholiniodid, Sigma-Aldrich®
Butyrylthiocholiniodid
Formel: H₃C(CH₂)₂C(S)O(CH₂)₂N(CH₃)₃I
Schmelzpunkt: 172 °C
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00011845
CAS-Nummer: 1866-16-6
EINECS: 217-475-7