Butyrylthiocholiniodid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: S-n-Butyrylthiocholine iodide, (2-Butyrylthioethyl)trimethylammonium iodide, 2-(Butyrylthio)-N,N,N-trimethylethan-1-aminium iodide, (Propylcarbonylthioethyl)trimethylammonium iodide, (2-(Butyrylthio)ethyl)trimethylammonium iodide
108150250 108151000
ACRO108150250EA 182 EUR
ACRO108150250 ACRO108151000
Butyrylthiocholiniodid 98%
Butyrylthiocholiniodid
Formel: H₃C(CH₂)₂C(S)O(CH₂)₂N(CH₃)₃I
Schmelzpunkt: 172…176 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00011845
CAS-Nummer: 1866-16-6
EINECS: 217-475-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 172 to 176 °C
Titration Argentometric ≥97.5 %
UV at 250 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %