Tetrabutylammoniumiodid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Tetra-n-butylammonium iodide, TBAI
A15484.0B A15484.18 A15484.30
A15484.0BEA 349 EUR
A15484.0B A15484.18 A15484.30
Tetrabutylammoniumiodid ≥98%
Tetrabutylammoniumiodid
Purity: 98% CAS No.: 311-28-4 Molecular Formula: [CH3(CH2)3]4NI Formula Weight: 369.38 Melting Point: 142-148° Beilstein Reference: 3916152
Formel: C₁₆H₃₆IN
Schmelzpunkt: 142…148 °C
Dichte: 1.0027 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011636
CAS-Nummer: 311-28-4
EINECS: 206-220-5