Tetrabutylammoniumiodid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Tetra-n-butylammonium iodide, TBAI
161270250 161271000 161275000 161270025
161270250.EA 22.3 EUR
161270250. 161271000. 161275000. 161270025.
Tetrabutylammoniumiodid 98%
Tetrabutylammoniumiodid
Formel: C₁₆H₃₆IN
Schmelzpunkt: 141…150 °C
Dichte: 1,0027 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011636
CAS-Nummer: 311-28-4
EINECS: 206-220-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 141 to 150 °C
Titration Argentometric ≥97.5 %
Loss on drying ≤1 %
Residue after ignition ≤1 %