Tetrabutylammoniumfluorid Trihydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
86843-250G 86843-50G
SIAL86843-250GEA 598 EUR
SIAL86843-250G SIAL86843-50G
Tetrabutylammoniumfluorid Trihydrat, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammoniumfluorid Trihydrat
Formel: C₁₆H₃₆FN·3H₂O
Molekulargewicht: 315.51 g/mol
Schmelzpunkt: 62…63 °C
MDL Number: MFCD00149981
CAS-Nummer: 87749-50-6
EINECS: 207-057-2
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1 II