Cholinchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A15828.22 A15828.0E A15828.36
A15828.22EA 33.8 EUR
A15828.22 A15828.0E A15828.36
Cholinchlorid ≥98%
Cholinchlorid
Purity: 98+% CAS No.: 67-48-1 Molecular Formula: HOCH2CH2N(CH3)3Cl Formula Weight: 139.63 Physical Form: Solid Sensitivity: Hygroscopic Beilstein Reference: 3563126 Merck Reference: 14,2206 MDL No.: MFCD00011721
An acyl group acceptor
Formel: HOH₂CCH₂N(CH₃)₃Cl
Schmelzpunkt: ∼ 305 °C (Zers.)
Dichte: ∼1,205 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011721
CAS-Nummer: 67-48-1
EINECS: 200-655-4
Merck Index: 14,2206
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77b015e76f45084bc46da3249578a85652cd6802&vid=85c8a0a1b152b861b3bc3ec8fe25a70509221d85&prid=web&clid=SAPDAM