Acetylthiocholinchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (2-Acetylthioethyl)trimethylammonium chloride, 2-(Acetylthio)-N,N,N-trimethylethanaminium chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
A5626-1G A5626-5G
SIALA5626-1GEA 135 EUR
SIALA5626-1G SIALA5626-5G
Acetylthiocholinchlorid, Sigma-Aldrich®
Acetylthiocholinchlorid
Formel: H₃CC(S)O(CH₂)₂N(CH₃)₃Cl
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00038727
CAS-Nummer: 6050-81-3
EINECS: 227-953-7