Tetramethylammoniumchlorid
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
4747.1 4747.2
ROTH4747.1EA 0 EUR
ROTH4747.1 ROTH4747.2
Tetramethylammoniumchlorid
Tetramethylammoniumchlorid
Formel: (CH₃)₄NCl
Molekulargewicht: 109.60 g/mol
Schmelzpunkt: > 300 °C
Dichte: 1.169 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011628
CAS-Nummer: 75-57-0
EINECS: 200-880-8
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1 III