Tetrabutylammoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
86870-100G
86870-25G
86870-500G
SIAL86870-100GEA
240
EUR
SIAL86870-100G
SIAL86870-25G
SIAL86870-500G
Tetrabutylammoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammoniumchlorid
Formel:
C₁₆H₃₆ClN Molekulargewicht: 277.92 g/mol Schmelzpunkt: 83…86 °C Dichte: 1.05 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 110 |
MDL Number:
MFCD00011635 CAS-Nummer: 1112-67-0 EINECS: 214-195-7 |