Tetrabutylammoniumchlorid, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
86852-10G-F 86852-50G-F
86852-10G-FEA 358 EUR
86852-10G-F 86852-50G-F
Tetrabutylammoniumchlorid, Supelco®
Tetrabutylammoniumchlorid
Formel: C₁₆H₃₆ClN
Molekulargewicht: 277.92 g/mol
Schmelzpunkt: 83…86 °C
Dichte: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 110
MDL Number: MFCD00011635
CAS-Nummer: 1112-67-0
EINECS: 214-195-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45025c6df0bc8b42e62080edc9736c6fb703ba9a&vid=75d8443b4fdcc3e3b9b24b7154919d71ea3a82b7&prid=web&clid=SAPDAM