Chlormequatchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Chlorocholine chloride, 2-Chloroethyltrimethylammonium chloride, (2-Chloroethyl)trimethylammonium chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
C4049-25G C4049-5G
SIALC4049-25GEA 92.7 EUR
SIALC4049-25G SIALC4049-5G
Chlormequatchlorid, Sigma-Aldrich®
Chlormequatchlorid
Formel: ClCH₂CH₂N(CH₃)₃Cl
Schmelzpunkt: 243 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011869
CAS-Nummer: 999-81-5
EINECS: 213-666-4
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02120