Chlormequatchlorid, (max. 5% H₂O) 98% (Trockengewicht)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Chlorocholine chloride, 2-Chloroethyltrimethylammonium chloride, (2-Chloroethyl)trimethylammonium chloride
A15630.06 A15630.14 A15630.22
A15630.06EA 20.5 EUR
A15630.06 A15630.14 A15630.22
Chlormequatchlorid, (max. 5% H₂O) 98% (Trockengewicht)
Chlormequatchlorid
Purity: 98% CAS No.: 999-81-5 Molecular Formula: C5H12ClN.HCl Formula Weight: 158.07 Odour: Amine-like Melting Point: ca 241° dec. Beilstein Reference: 3563994 Merck Reference: 14,2104 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00011869
Formel: ClCH₂CH₂N(CH₃)₃Cl
Schmelzpunkt: ∼ 241 °C (dec.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011869
CAS-Nummer: 999-81-5
EINECS: 213-666-4
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,2104