Tetrabutylammoniumtribromid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Tetra-n-butylammonium tribromide, N,N,N,N-Tetrabutylammonium tribromide
16258.14 16258.22
16258.14EA 88.3 EUR
16258.14 16258.22
Tetrabutylammoniumtribromid ≥98%
Tetrabutylammoniumtribromid
Purity: 98% CAS No.: 38932-80-8 Molecular Formula: C16H36Br3N Formula Weight: 482.18 Physical Form: Crystalline Appearance: Yellow Melting Point: 74-76° Beilstein Reference: 3746114 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00012110
Formel: C₁₆H₃₆Br₃N
Molekulargewicht: 482.18 g/mol
Schmelzpunkt: 74…76 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012110
CAS-Nummer: 38932-80-8
UN-Nummer: 3261
ADR: 8 III