Tetraethylammoniumbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Tetrylammonium bromide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
241059-250G 241059-50G
SIAL241059-250GEA 149 EUR
SIAL241059-250G SIAL241059-50G
Tetraethylammoniumbromid, Sigma-Aldrich®
Tetraethylammoniumbromid
Formel: C₈H₂₀BrN
Molekulargewicht: 210.16 g/mol
Schmelzpunkt: > 285 °C
Dichte: 1.43 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011825
CAS-Nummer: 71-91-0
EINECS: 200-769-4
Merck Index: 13,09274