Tetraethylammoniumbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Tetrylammonium bromide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
140023-1KG
140023-250G
SIAL140023-1KGEA
196
EUR
SIAL140023-1KG
SIAL140023-250G
Tetraethylammoniumbromid, Sigma-Aldrich®
Tetraethylammoniumbromid
Formel:
C₈H₂₀BrN Molekulargewicht: 210.16 g/mol Schmelzpunkt: > 285 °C Dichte: 1.43 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00011825 CAS-Nummer: 71-91-0 EINECS: 200-769-4 Merck Index: 13,09274 |