Tetraethylammoniumbromid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
|
Synonyme:
Tetrylammonium bromide
161072500
161070010
161070050
ACRO161072500EA
44
EUR
ACRO161072500
ACRO161070010
ACRO161070050
Tetraethylammoniumbromid 98%
Tetraethylammoniumbromid
Formel:
C₈H₂₀BrN Molekulargewicht: 210.16 g/mol Schmelzpunkt: 285 °C (Zers.) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011825 CAS-Nummer: 71-91-0 EINECS: 200-769-4 Merck Index: 13,09274 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to cream Crystalline powder or crystals or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥97.5 % |
Loss on drying | ≤2 % |