Cetrimoniumbromid 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: N-Cetyl-N,N,N-trimethylammonium bromide, Cetyltrimethylammonium bromide, Hexadecyltrimethylammonium bromide, CTAB, (1-Hexadecyl)trimethylammonium bromide, N,N,N-Trimethylhexadecan-1-aminium bromide
227160100 227160250 227161000 227165000 227160025 227160101
ACRO227160100EA 24.8 EUR
ACRO227160100 ACRO227160250 ACRO227161000 ACRO227165000 ACRO227160025 ACRO227160101
Cetrimoniumbromid 99+%
Cetrimoniumbromid
Formel: CH₃(CH₃)₁₅N(Br)(CH₃)₃
Schmelzpunkt: 230 °C
Flammpunkt: 244 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011772
CAS-Nummer: 57-09-0
EINECS: 200-311-3
UN-Nummer: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02034
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥99.0 %