Tetrabutylammoniumtetrafluoroborat 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Tetrabutylammoniumtetrafluoroborate

353090250 353091000 353090050
ACRO353090250EA 76.4 EUR
ACRO353090250 ACRO353091000 ACRO353090050
Tetrabutylammoniumtetrafluoroborat 98%
Tetrabutylammoniumtetrafluoroborat
Formel: C₁₆H₃₆BF₄N
Schmelzpunkt: 156…163 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011634
CAS-Nummer: 429-42-5
EINECS: 207-058-8

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR