(Methyl)triphenylphosphoniumbromid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A15878.30
A15878.0B
A15878.18
A15878.30EA
114
EUR
A15878.30
A15878.0B
A15878.18
(Methyl)triphenylphosphoniumbromid ≥98%
(Methyl)triphenylphosphoniumbromid
Purity: 98+%
CAS No.: 1779-49-3
Molecular Formula: CH3P(C6H5)3Br
Formula Weight: 357.24
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Melting Point: 231-234°
Beilstein Reference: 3599467
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00011804
Formel:
C₁₉H₁₈BrP Schmelzpunkt: 231…234 °C Flammpunkt: >240 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011804 CAS-Nummer: 1779-49-3 EINECS: 217-218-9 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |