(Ethyl)triphenylphosphoniumbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Ethyltriphenylphosphonium bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
E50604-100G E50604-25G
SIALE50604-100GEA 125 EUR
SIALE50604-100G SIALE50604-25G
(Ethyl)triphenylphosphoniumbromid, Sigma-Aldrich®
(Ethyl)triphenylphosphoniumbromid
Formel: C₂₀H₂₀BrP
Schmelzpunkt: 205…207 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011838
CAS-Nummer: 1530-32-1
EINECS: 216-223-3
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III