(1-Octyl)triphenylphosphoniumbromid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Octyltriphenylphosphonium Bromide
L02412.06
L02412.14
L02412.22
L02412.06EA
32.6
EUR
L02412.06
L02412.14
L02412.22
(1-Octyl)triphenylphosphoniumbromid ≥97%
(1-Octyl)triphenylphosphoniumbromid
Purity: 97%
CAS No.: 42036-78-2
Molecular Formula: C26H32BrP
Formula Weight: 455.42
Melting Point: 61-63°
Beilstein Reference: 3642460
Formel:
H₃C(CH₂)₇P(C₆H₅)₃Br Schmelzpunkt: 61…63 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00051874 CAS-Nummer: 42036-78-2 EINECS: 255-635-8 |