(1-Butyl)triphenylphosphoniumbromid 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Butyltriphenylphosphonium bromide
108060050
108061000
ACRO108060050EA
18
EUR
ACRO108060050
ACRO108061000
(1-Butyl)triphenylphosphoniumbromid 99%
(1-Butyl)triphenylphosphoniumbromid
Formel:
H₃C(CH₂)₃P(C₆H₅)₃Br Schmelzpunkt: 240…243 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011855 CAS-Nummer: 1779-51-7 EINECS: 217-219-4 UN-Nummer: 3464 ADR: 6.1,III |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 238 to 243 °C |
Titration Argentometric | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | -9.5° to -12.5° (20 °C, 589 nm) (c=1, methanol) |