Diethylmethylphosphonat 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
333680050 333680250
ACRO333680050EA 73.1 EUR
ACRO333680050 ACRO333680250
Diethylmethylphosphonat 96%
Diethylmethylphosphonat
Formel: C₅H₁₃O₃P
Siedepunkt: 78…81 °C (15 mmHg)
Dichte: 1,0406 g/cm³ (30 °C)
Flammpunkt: 75 °C
MDL Number: MFCD00009813
CAS-Nummer: 683-08-9
EINECS: 211-667-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4130 to 1.4150 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %