Antimon(III)sulfat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Diantimony tris(sulphate)
10783-50G 10783-10G
SIAL10783-50GEA 464 EUR
SIAL10783-50G SIAL10783-10G
Antimon(III)sulfat, Sigma-Aldrich®
Antimon(III)sulfat
Formel: O₁₂S₃Sb₂
Dichte: 3.6246 g/cm³ (20 °C)
CAS-Nummer: 7446-32-4
EINECS: 231-207-6
UN-Nummer: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,00745