Bismut(III)sulfid ≥99,9% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
35834.18 35834.30
35834.18EA 186 EUR
35834.18 35834.30
Bismut(III)sulfid ≥99,9% (Metall-Basis)
Bismut(III)sulfid
Purity: 99.9% CAS No.: 1345-07-9 Molecular Formula: Bi2S3 Formula Weight: 514.15 Physical Form: Chunks/Crystals Density: 7.7 Appearance: Brown/black MDL No.: MFCD00014204
Formel: Bi₂S₃
Schmelzpunkt: 763 °C
Dichte: 7,7
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014204
CAS-Nummer: 1345-07-9
EINECS: 215-716-0
Merck Index: 12,01329