Triphenylphosphit, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
T84654-3KG
T84654-500G
T84654-5G
SIALT84654-3KGEA
252
EUR
SIALT84654-3KG
SIALT84654-500G
SIALT84654-5G
Triphenylphosphit, Sigma-Aldrich®
Triphenylphosphit
Formel:
C₁₈H₁₅O₃P Molekulargewicht: 310.29 g/mol Siedepunkt: 360 Schmelzpunkt: 22…25 °C Dichte: 1.19 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 188 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003032 CAS-Nummer: 101-02-0 EINECS: 202-908-4 |