Triphenylphosphat 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Triphenylphosphate, TPP
147670010
147672500
147670025
147670050
ACRO147670010EA
55.7
EUR
ACRO147670010
ACRO147672500
ACRO147670025
ACRO147670050
Triphenylphosphat 99+%
Triphenylphosphat
Formel:
C₁₈H₁₅O₄P Siedepunkt: 370 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 47…53 °C Dichte: 1,33 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 220 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003031 CAS-Nummer: 115-86-6 EINECS: 204-112-2 UN-Nummer: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 12,09872 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Flakes and/or pastilles |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 47 to 53 °C |
Water | ≤0.1 % |
Additional info |
Free phenols: |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤50 APHA (after heat treatment) |
Acid value | ≤0.05 mg KOH/g |