di-Phosphorpentoxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Phosphorus(V) oxide, di-Phosphorus pentoxide, Phosphorus pentoxide, Phosphoric anhydride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
298220-250G 298220-500G 298220-6X500G
SIAL298220-250GEA 38.5 EUR
SIAL298220-250G SIAL298220-500G SIAL298220-6X500G
di-Phosphorpentoxid, Sigma-Aldrich®
di-Phosphorpentoxid
Formel: P₂O₅
Molekulargewicht: 141.94 g/mol
Schmelzpunkt: 562
Dichte: 2.253 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011440
CAS-Nummer: 1314-56-3
EINECS: 215-236-1
UN-Nummer: 1807
ADR: 8 II
Merck Index: 13,07441