di-Phosphorpentoxid ≥99,99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
89966.09
89966.22
89966.36
89966.09EA
34.1
EUR
89966.09
89966.22
89966.36
di-Phosphorpentoxid ≥99,99%
di-Phosphorpentoxid
Purity: 99.99%
CAS No.: 1314-56-3
Molecular Formula: P2O5
Formula Weight: 141.94
Physical Form: Powder
Density: 2.39
Melting Point: 340°
Boiling Point: 360° subl.
Merck Reference: 14,7355
UN No.: 1807
MDL No.: MFCD00011440
Formel:
P₂O₅ Siedepunkt: 360 °C (Subl.) Schmelzpunkt: 340 °C Dichte: 2,39 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011440 CAS-Nummer: 1314-56-3 EINECS: 215-236-1 UN-Nummer: 1807 ADR: 8,II Merck Index: 14,7355 |