Bismut(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Bismuth Trioxide, Dibismuth trioxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
202827-10G
202827-250G
202827-50G
SIAL202827-10GEA
80.9
EUR
SIAL202827-10G
SIAL202827-250G
SIAL202827-50G
Bismut(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Bismut(III)oxid
Formel:
BiO₃ Siedepunkt: 1890 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 825 °C Dichte: 8.9 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00003462 CAS-Nummer: 1304-76-3 EINECS: 215-134-7 Merck Index: 13,01273 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...