Bismut(III)oxid ≥99,99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Bismuth Trioxide, Dibismuth trioxide
17132.30 17132.18
17132.30EA 274 EUR
17132.30 17132.18
Bismut(III)oxid ≥99,99% (Metall-Basis)
Bismut(III)oxid
Purity: 99.99% CAS No.: 1304-76-3 Molecular Formula: Bi2O3 Formula Weight: 465.96 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 8.9 Melting Point: 817° Boiling Point: ca 1890° Merck Reference: 14,1273 MDL No.: MFCD00003462
Formel: BiO₃
Siedepunkt: ∼1890 °C
Schmelzpunkt: 817 °C
Dichte: 8.9
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003462
CAS-Nummer: 1304-76-3
EINECS: 215-134-7
Merck Index: 14,1273