Bismut(III)iodid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
341010-100G
341010-25G
SIAL341010-100GEA
372
EUR
SIAL341010-100G
SIAL341010-25G
Bismut(III)iodid, Sigma-Aldrich®
Bismut(III)iodid
Formel:
BiI₃ Schmelzpunkt: 408 °C Dichte: 5,78 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00010894 CAS-Nummer: 7787-64-6 EINECS: 232-127-4 UN-Nummer: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 12,01308 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...