Bismut(III)iodid, ultra trocken ≥99,998% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Unter Argon in Ampullen verpackt
Purity: 99.998%
CAS No.: 7787-64-6
Molecular Formula: BiI3
Formula Weight: 589.69
Physical Form: -10 Mesh Granules, Ampouled under argon
Density: 5.778
Melting Point: 408°
Boiling Point: ca 500°
Merck Reference: 14,1269
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00010894
Formel:
BiI₃ Siedepunkt: ∼500 °C Schmelzpunkt: 408 °C Dichte: 5,778 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010894 CAS-Nummer: 7787-64-6 EINECS: 232-127-4 UN-Nummer: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 14,1269 |