Antimon(III)iodid, ultra trocken ≥99,998% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Unter Argon in Ampullen verpackt
Purity: 99.998%
CAS No.: 7790-44-5
Molecular Formula: SbI3
Formula Weight: 502.46
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Sensitivity: Moisture Sensitive
Boiling Point: 420°
Solubility: Decomposed by water to SbOI.
Merck Reference: 14,710
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00016322
Formel:
I₃Sb Siedepunkt: 420 °C Schmelzpunkt: 168 °C Dichte: 4,676 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00016322 CAS-Nummer: 7790-44-5 EINECS: 232-205-8 UN-Nummer: 3260 ADR: 8,II Merck Index: 14,710 |