Phosphor(V)bromid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

226734-100G 226734-25G
SIAL226734-100GEA 261 EUR
SIAL226734-100G SIAL226734-25G
Phosphor(V)bromid, Sigma-Aldrich®
Phosphor(V)bromid
Formel: PBr₅
Schmelzpunkt: ? 100 °C
Dichte: 3,61 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011437
CAS-Nummer: 7789-69-7
EINECS: 232-186-6
UN-Nummer: 2691
ADR: 8,II
Merck Index: 12,07507

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR