Antimon(III)bromid ≥99,5% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Antimony tribromide
41574.09
41574.18
41574.09EA
67.5
EUR
41574.09
41574.18
Antimon(III)bromid ≥99,5% (Metall-Basis)
Antimon(III)bromid
Purity: 99.5%
CAS No.: 7789-61-9
Molecular Formula: SbBr3
Formula Weight: 361.48
Physical Form: -8 Mesh
Density: 4.148
Refractive Index: 1.74
Sensitivity: Moisture Sensitive
Melting Point: 96.6°
Boiling Point: 280°
Merck Reference: 14,706
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00016317
Formel:
Br₃Sb Siedepunkt: 280 °C Schmelzpunkt: 96.6 °C Dichte: 4.148 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00016317 CAS-Nummer: 7789-61-9 EINECS: 232-179-8 UN-Nummer: 3260 ADR: 8,II Merck Index: 14,706 |