Triethylsilan ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Purity: 98+%
CAS No.: 617-86-7
Molecular Formula: C6H16Si
Formula Weight: 116.28
Flash Point: -6°(21°F)
Refractive Index: 1.4120
Melting Point: -157°
Boiling Point: 107-108°
Beilstein Reference: 1098278
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00009018
Formel:
C₆H₁₆Si Siedepunkt: 107…108 °C Schmelzpunkt: –157 °C Dichte: 0,728 Flammpunkt: –6 °C (21 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009018 CAS-Nummer: 617-86-7 EINECS: 210-535-3 UN-Nummer: 1993 ADR: 3,II |