Triisopropylsilan ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L09585.14
L09585.06
L09585.22
L09585.PG
L09585.PF
L09585.14EA
98.9
EUR
L09585.14
L09585.06
L09585.22
L09585.PG
L09585.PF
Triisopropylsilan ≥98%
Triisopropylsilan
Purity: 98%
CAS No.: 6485-79-6
Molecular Formula: C9H22Si
Formula Weight: 158.36
Flash Point: 35°(95°F)
Refractive Index: 1.4340
Odour: Mild
Boiling Point: 166°
Beilstein Reference: 1733718
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00009657
Formel:
C₉H₂₂Si Molekulargewicht: 158.36 g/mol Siedepunkt: 166 °C Dichte: 0.773 Flammpunkt: 35 °C (95 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009657 CAS-Nummer: 6485-79-6 ADR: 3 III |