Chlortrimethylsilan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: TMCS, TMSC, Trimethylchlorosilane

92361-1L 92361-250ML
SIAL92361-1LEA 124 EUR
SIAL92361-1L SIAL92361-250ML
Chlortrimethylsilan, Sigma-Aldrich®
Chlortrimethylsilan
Formel: C₃H₉ClSi
Molekulargewicht: 108.64 g/mol
Siedepunkt: 59
Schmelzpunkt: –58 °C
Dichte: 0.8576 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –18 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000502
CAS-Nummer: 75-77-4
EINECS: 200-900-5
UN-Nummer: 1298
REACH-Nummer: 01-2119457596-25

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR