Chlortrimethylsilan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
TMCS, TMSC, Trimethylchlorosilane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
92360-25ML
92360-100ML
92360-500ML
SIAL92360-25MLEA
29.1
EUR
SIAL92360-25ML
SIAL92360-100ML
SIAL92360-500ML
Chlortrimethylsilan, Sigma-Aldrich®
Chlortrimethylsilan
Formel:
C₃H₉ClSi Molekulargewicht: 108.64 g/mol Siedepunkt: 59 Schmelzpunkt: –58 °C Dichte: 0.8576 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –18 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000502 CAS-Nummer: 75-77-4 EINECS: 200-900-5 UN-Nummer: 1298 ADR: 3 II REACH-Nummer: 01-2119457596-25 |