Chlortrimethylsilan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: TMCS, TMSC, Trimethylchlorosilane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18737.0100 8.18737.0500 8.18737.9023 8.18737.9170
8.18737.0100EA 35.8 EUR
8.18737.0100 8.18737.0500 8.18737.9023 8.18737.9170
Chlortrimethylsilan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Chlortrimethylsilan
Formel: C₃H₉ClSi
Molekulargewicht: 108.64 g/mol
Siedepunkt: 59
Schmelzpunkt: –58 °C
Dichte: 0.8576 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –18 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000502
CAS-Nummer: 75-77-4
EINECS: 200-900-5
UN-Nummer: 1298
ADR: 3 (8) II
REACH-Nummer: 01-2119457596-25
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Melting Point -58 °C
Molar Mass 108.64 g/mol
Boiling Point 57 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 250 hPa (20 °C)
Flash Point -18 °C
Explosion Limit 1.5 - 46 %(V)
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 420 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid